Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Phospholipase A2 Protein
A cDNA sequence encoding the Phospholipase A2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
228.00€ - 1450.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) 406141
Nom Phospholipase A2 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Symbole de gène(s) Pla2
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15932339
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13045-100UG
100 μg
228.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 28-05-2024
pour voir le stock disponible 
15952339
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13045-500UG
500 μg
870.00€
500µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 28-05-2024
pour voir le stock disponible 
15942339
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13045-1MG
1 mg
1450.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 28-05-2024
Spécification
406141
Research Use Only
Pla2
Other
Untagged
20mM Tris-HCl, pH 7.2, 1.5M urea and 50% glycerol.
Phospholipase A2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MQVVLGSLFL LLLSTSHGWQ IRDRIGDNEL EERIIYPGTL WCGHGNKSSG PNELGRFKHT DACCRTHDMC PDVMSAGESK HGLTNTASHT RLSCDCDDKF YDCLKNSADT ISSYFVGKMY FNLIDTKCYK LEHPVTGCGE RTEGRCLHYT VDKSKPKVYQ WFDLRKY
Protein is >90% pure as determined by 10% SDS-PAGE.