Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Pramlintide Protein
A cDNA sequence encoding the Pramlintide was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 725.00€
Spécification
Nom | Pramlintide Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Other |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15952599
|
enQuireBio™
QP13132-1MG |
1 mg |
131.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15972599
|
enQuireBio™
QP13132-5MG |
5 mg |
203.00€
5mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15962599
|
enQuireBio™
QP13132-25MG |
25 mg |
725.00€
25mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Pramlintide Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
The protein was lyophilized with no additives. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KCNTATCATNRLANFLVHSSNNFGPILPPTNVGSNTY-NH2 | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |