Learn More
enQuireBio™ Recombinant other scIC Protein
A cDNA sequence encoding the scIC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom scIC Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Other
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15923549
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13432-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15903549
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13432-10UG
10 μg
203.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15913549
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13432-1MG
1 mg
7540.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
scIC Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
Greater than 85.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Each mg/ml of protein contains 50% glycerol.