Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Shiga Like Toxin 1 Protein
A cDNA sequence encoding the Shiga Like Toxin 1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
228.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom Shiga Like Toxin 1 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Other
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15983749
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13495-100UG
100 μg
228.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15903759
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13495-500UG
500 μg
870.00€
500µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15993749
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13495-1MG
1 mg
1740.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
Shiga Like Toxin 1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Phosphate buffered saline and 50mM arginine, pH 7.4.