Learn More
enQuireBio™ Recombinant other T. pallidum p15 Protein
A cDNA sequence encoding the T. pallidum p15 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
228.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom T. pallidum p15 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Other
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15924329
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13669-100UG
100 μg
228.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15944329
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13669-500UG
500 μg
870.00€
500µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15934329
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13669-1MG
1 mg
1740.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
T. pallidum p15 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
Treponema Pallidum protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
20mM Tris-HCl pH 8.0, 10mM B-ME and 8M urea.