Learn More
enQuireBio™ Recombinant other TaqDNA Protein
A cDNA sequence encoding the TaqDNA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 520.00€
Spécification
Nom | TaqDNA Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | polA |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15924389
|
enQuireBio™
QP13688-1,000U |
1000 IU |
131.00€
1000 unités |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15934389
|
enQuireBio™
QP13688-10,000U |
10000 IU |
520.00€
10000 unités |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15944389
|
enQuireBio™
QP13688-3,000U |
3000 IU |
203.00€
3000 unités |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
TaqDNA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGMLPLFEP KGRVLLVDGH HLAYRTFHAL KGLTTSRGEP VQAVYGFAKS LLKALKEDGD AVIVVFDAKA PSFRHEAYGG YKAGRAPTPE DFPRQLALIK ELVDLLGLAR LEVPGYEADD VLASLAKKAE KEGYEVRILT ADKDLYQLLS DRIHVLHPEG YLITPAWLWE KYGLRPDQWA DYRALTGDES DNLPGVKGIG EKTARKLLEE WGSLEALLKN LDRLKPAIRE KILAHMDDLK LSWDLAKVRT DLPLEVDFAK RREPDRERLR AFLERLEFGS LLHEFGLLES PKALEEAPWP PPEGAFVGFV LSRKEPMWAD LLALAAARGG RVHRAPEPYK ALRDLKEARG LLAKDLSVLA LREGLGLPPG DDPMLLAYLL DPSNTTPEGV ARRYGGEWTE EAGERAALSE RLFANLWGRL EGEERLLWLY REVERPLSAV LAHMEATGVR LDVAYLRALS LEVAEEIARL EAEVFRLAGH PFNLNSRDQL ERVLFDELGL PAIGKTEKTG KRSTSAAVLE ALREAHPIVE KILQYRELTK LKSTYIDPLP DLIHPRTGRL HTRFNQTATA TGRLSSSDPN LQNIPVRTPL GQRIRRAFIA EEGWLLVALD YSQIELRVLA HLSGDENLIR VFQEGRDIHT ETASWMFGVP REAVDPLMRR AAKTINFGVL YGMSAHRLSQ ELAIPYEEAQ AFIERYFQSF PKVRAWIEKT LEEGRRRGYV ETLFGRRRYV PDLEARVKSV REAAERMAFN MPVQGTAADL MKLAMVKLFP RLEEMGARML LQVHDELVLE APKERAEAVA RLAKEVMEGV YPLAVPLEVE VGIGEDWLSA KE | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
polA | |
Other | |
Untagged | |
Taq DNA Polymerase solution in 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 100mM KCl, 0.1mM EDTA, 1mM DTT, 50% Glycerol, 0.5% NP40, 0.5% Tween 20. |