Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Terlipressin Protein
A cDNA sequence encoding the Terlipressin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
433.00€ - 2900.00€
Spécification
Nom Terlipressin Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Other
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15954499
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13723-50MG
50 mg
433.00€
50mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15944499
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13723-250MG
250 mg
1015.00€
250mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15934499
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13723-1GRAM
1 g
2900.00€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
Terlipressin Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
The protein (1 mg/ml) was lyophilized with no additives.