Learn More
enQuireBio™ Recombinant other TEV Protein
A cDNA sequence encoding the TEV was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 373.00€
Spécification
Nom | TEV Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Other |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15994499
|
enQuireBio™
QP13725-1,000IU |
1000 IU |
373.00€
1000 unités |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15904509
|
enQuireBio™
QP13725-100IU |
100 IU |
131.00€
100 unités |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15914509
|
enQuireBio™
QP13725-500IU |
500 IU |
203.00€
500 unités |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
TEV Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
The rTEV contains 25mM Tris, 75mM NaCl, 5mM EDTA, 10mM GSH, 50% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GHIVWPDYAN ILKEVFGGAR MACVTSAHMA GANGSILKKA EETSRATMHK PVIFGEDYVT EADLPYTPLH LEVNAEMERM YYLGRRALTH GKRRKVSVNN KRNRRRKVAK TYVGRDSIVE KIVVPHTERK VDTTTAVKDT CNEVSTQLVH NSMPKRKKQK NFLPATSLSN VYAQTWSIVR KRHMQVEIIS KKSVRAKVKR FEGSVQLFAS VRHMYGERKR VDLRIDNWQQ KTLLDLAKRF KNERVDQSKL TFGSSGLVLR QGSYAPAHWY RHGMFIVRGR SDGMLVDARA KVTFAVCYSM THY | |
Greater than 90.0% as determined by analysis by SDS-PAGE. |