missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant other UNG Protein
A cDNA sequence encoding the UNG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
288.00€ - 2030.00€
Spécification
Nom | UNG Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Other |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15985049
|
enQuireBio™
QP13896-10,000U |
10000 IU |
1160.00€
10000 unités |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15995049
|
enQuireBio™
QP13896-2,000U |
2000 IU |
288.00€
2000 unités |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15905059
|
enQuireBio™
QP13896-20,000U |
20000 IU |
2030.00€
20000 unités |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
UNG Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
200mM Tris-HCl (pH 8.0 at 25C), 10mM DTT and 10mM EDTA. |