Learn More
enQuireBio™ Recombinant other UPP1ella Protein
A cDNA sequence encoding the UPP1ella was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 2030.00€
Spécification
Nom | UPP1ella Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Activité biologique | 30 U/mg protein. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15935069
|
enQuireBio™
QP13901-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955069
|
enQuireBio™
QP13901-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15945069
|
enQuireBio™
QP13901-1MG |
1 mg |
2030.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
UPP1ella Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSKSDVFHLG LTKNDLQGAQ LAIVPGDPER VEKIAALMDK PVKLASHREF TSWRAELDGK AVIVCSTGIG GPSTSIAVEE LAQLGIRTFL RIGTTGAIQP HINVGDVLVT TASVRLDGAS LHFAPMEFPA VADFACTTAL VEAAKSIGAT THVGVTASSD TFYPGQERYD TYSGRVVRRF KGSMEEWQAM GVMNYEMESA TLLTMCASQG LRAGMVAGVI VNRTQQEIPN AETMKQTESH AVKIVVEAAR RLL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
30 U/mg protein. | |
Other | |
Untagged | |
The UPase was lyophilized from 1 mg/ml solution containing 25mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.15M NaCl. |