missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Uricase Protein
A cDNA sequence encoding the Uricase was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 324.00€
Spécification
Nom | Uricase Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | The specific activity was found to be 10U/mg. One Unit oxidizes one micromole of uric acid per minute at 25C, at pH 8.5. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15915538
|
enQuireBio™
QP10908-100UG |
100 μg |
131.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15935538
|
enQuireBio™
QP10908-500UG |
500 μg |
203.00€
500µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15925538
|
enQuireBio™
QP10908-1MG |
1 mg |
324.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Uricase Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
msavkaaryg kdnvrvykvh kdektgvqtv yemtvcvlle geietsytka dnsvivatds ikntiyitak qnpvtppelf gsilgthfie kynhihaahv nivchrwtrm didgkphphs firdseekrn vqvdvvegkg idiksslsgl tvlkstnsqf wgflrdeytt lketwdrils tdvdatwqwk nfsglqevrs hvpkfdatwa tarevtlktf aednsasvqa tmykmaeqil arqqlietve yslpnkhyfe idlswhkglq ntgknaevfa pqsdpnglik ctvgrsslks kl | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The specific activity was found to be 10U/mg. One Unit oxidizes one micromole of uric acid per minute at 25C, at pH 8.5. | |
Other | |
Untagged | |
Each 1.5 mg Uricase contains 5 mg sucrose, 25 mg glycine, 0.1 mg Tween-80, 13.6 mg Na2HPO4*12H20 and 0.33 mg NaH2PO4*2H20. |