missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Ovine Leptin tA Protein

A cDNA sequence encoding the Leptin tA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

131.00€ - 4880.00€

Spécification

Nom Leptin tA Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Activité biologique Pegylated triple antagonist is capable of inhibiting leptin-induced proliferation of BAF/3 cells stably transfected with the long form of human leptin receptor. Its in vitro activity is 6-8 fold lower than the non-pegylated antagonist but in vivo it has profound weight gain effect (as compared to the non-pegylated antagonist like in mouse leptin antagonists), resulting mainly from increased food intake.
Type de produit Recombinant Protein
Consulter d'autres spécifications

Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15915108
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10767-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15905108
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10767-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15995098
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10767-1MG
1 mg
4880.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Spécification

Spécification

Leptin tA Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
The protein was lyophilized from a concentrated (0.65 mg/ml) solution with 0.003mM NaHCO3.
Research Use Only
Pegylated triple antagonist is capable of inhibiting leptin-induced proliferation of BAF/3 cells stably transfected with the long form of human leptin receptor. Its in vitro activity is 6-8 fold lower than the non-pegylated antagonist but in vivo it has profound weight gain effect (as compared to the non-pegylated antagonist like in mouse leptin antagonists), resulting mainly from increased food intake.
Ovine
Untagged
Greater than 95.0% as determined by: (a) Gel filtration analysis. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications