Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa Protease LasA Protein
A DNA sequence encoding the Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) Protease LasA, was expressed in the hosts and tags indicated. option, ab
436.00€ - 3590.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_250562.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 878260 |
Nom | P. aeruginosa Protease LasA Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16007110
|
enQuireBio™
QP7030-100UG |
100 μg |
1025.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16027110
|
enQuireBio™
QP7030-1MG |
1 mg |
3590.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16017110
|
enQuireBio™
QP7030-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16037110
|
enQuireBio™
QP7030-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16047110
|
enQuireBio™
QP7030-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16057110
|
enQuireBio™
QP7030-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_250562.1 | |
P. aeruginosa Protease LasA Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Mature Protein | |
P. aeruginosa | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
878260 | |
Research Use Only | |
lasA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
APPSNLMQLP WRQGYSWQPN GAHSNTGSGY PYSSFDASYD WPRWGSATYS VVAAHAGTVR VLSRCQVRVT HPSGWATNYY HMDQIQVSNG QQVSADTKLG VYAGNINTAL CEGGSSTGPH LHFSLLYNGA FVSLQGASFG PYRINVGTSN YDNDCRRYYF YNQSAGTTHC AFRPLYNPGL AL | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |