missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig ETFDH Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) ETFDH, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3260.00€
Spécification
Nom | ETFDH Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Symbole de gène(s) | ETFDH |
Longueur des protéines | Full Length |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15919279
|
enQuireBio™
QP6003-EC-100UG |
100 μg |
940.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15939279
|
enQuireBio™
QP6003-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15929279
|
enQuireBio™
QP6003-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15949279
|
enQuireBio™
QP6003-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15959279
|
enQuireBio™
QP6003-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15969279
|
enQuireBio™
QP6003-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Specifications
ETFDH Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Pig | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
ETFDH | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SSTCKVPRIT THYTIYPRDQ DKRWEGVNME RFAEEADVVI VGAGPAGLSA ATRLKQLAAQ HEKDLRVCLV EKAAHIGAHT LSGACLDPRA FEELFPDWKE KGAPLNTPVT EDRFGILTEK YRIPVPILPG LPMNNHGNYV VRLGHLVSWM GEQAEALGVE VYPGYAAAEI LFHEDGSVKG IATNDVGIQK DGAPKTTFER GLELHAKVTI FAEGCHGHLA KQLYKKFDLR ANCEPQTYGI GLKELWVIDE KKWKPGRVDH TVGWPLDRHT YGGSFLYHLN EGEPLLALGF VVGLDYQNPY LSPFREFQRW KHHPSIKPTL EGGKRIAYGA RALNEGGFQS IPKLTFPGGL LIGCSPGFMN VPKIKGTHTA MKSGTLAAES IFNQLTSENL QSKTIGLHVT EYEDNLKNSW VWKELYSVRN IRPSCHGILG VYGGMIYTGI FYWIFRGMEP WTLKHKGSDS DQLKPAKDCT PIEYPKPDGQ ISFDLLSSVA LSGTNHEHDQ PAHLTLKDDS VPVNRNLSIY DGPEQRFCPA GVYEFVPLEQ GDGFRLQINA QNCVHCKTCD IKDPSQNINW VVPEGGGGPA YNGM | |
Greater than 85.3% as determined by SDS-PAGE. |