Learn More
enQuireBio™ Recombinant Porcine Acrp30 Protein
A cDNA sequence encoding the Acrp30 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 6790.00€
Spécification
Nom Acrp30 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Porcine
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15965658
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10947-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15945658
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10947-10UG
10 μg
203.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15955658
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10947-1MG
1 mg
6790.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
Acrp30 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Porcine
Flag Tag
Sterile filtered and lyophilized from 0.5 mg/ml in 20mM Tris buffer and 50mM NaCl pH 7.5.
Research Use Only
Recombinant Protein
Human (HEK293)
HVDYKDDDDK PAGETTEKPG ALLPMPKGAC AGWMAGIPGH PGHNGTPGRD GRDGVPGEKG EKGDTGLTGP KGDTGESGVT GVEGPRGFPG IPGRKGEPGE SAYVYRSAFS VGLETRVTVP NMPIRFTKIF YNQQNHYDVT TGKFHCNIPG LYYFSFHITV LKDVKVSLYK DKAVLFTYDQ QDKNVDQASG VLLYLEKGDQ WLQAYGDEEN GVYADNVNDS FTGFLLYHNIE
Greater than 90% as determined by SDS PAGE.