Learn More
enQuireBio™ Recombinant Porcine CD163 Protein
A cDNA sequence encoding the CD163 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 2610.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 397031 |
---|---|
Nom | CD163 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | CD163 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15926778
|
enQuireBio™
QP11303-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15946778
|
enQuireBio™
QP11303-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15936778
|
enQuireBio™
QP11303-1MG |
1 mg |
2610.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
397031 | |
Research Use Only | |
CD163 | |
Porcine | |
His | |
The protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1M PBS, pH 7.4, containing 4M Urea. |
CD163 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDKLRMVLHE NSGSADLKLR VVDGVTECSG RLEVKFQGEW GTICDDGWDS DDAAVACKQL GCPTAVTAIG RVNASEGTGH IWLDSVSCHG HESALWQCRH HEWGKHYCNH NEDAGVTCSD GSDLELRLKG GGSHCAGTVE VEIQKLVGKV CDRSWGLKEA DVVCRQLGCG SALKTSYQVY SKTKATNTWL FVSSCNGNET SLWDCKNWQW GGLSCDHYDE AKITCSAHRK PRLVGGDIPC SGRVEVQHGD TWGTVCDSDF SLEAASVLCR ELQCGTVVSL LGGAHFGEGS GQIWAEEFQC EGHESHLSLC PVAPRPDGTC SHSRDVGVVC SRYTQIRLVN GKTPCEGRVE LNILGSWGSL CNSHWDMEDA HVLCQQLKCG VALSIPGGAP FGKGSEQVWR HMFHCTGTEK HMGDCSVTAL GASLCSSGQV ASVICSGNQS QTLSPCNSSS SDPSSSIISE ENGVACIGSG QLRLVDGGGR CAGRVEVYHE GSWGTICDDS WDLNDAHVVC KQLSCGWAIN ATGSAHFGEG TGPIWLDEIN CNGKESHIWQ CHSHGWGRHN CRHKEDAGVI CSEFMSLRLI SENSRETCAG RLEVFYNGAW GSVGKNSMSP ATVGVVCRQL GCADRGDISP ASSDKTVSRH MWVDNVQCPK GPDTLWQCPS SPWKKRLASP SEETWITCAN KIRLQEGNTN CSGRVEIWYG GSWGTVCDDS WDLEDAQVVC RQLGCGSALE AGKEAAFGQG TGPIWLNEVK CKGNETSLWD CPARSWGHSD CGHKEDAAVT CSEIAKSRES LHATGRSHHH HHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by: (a) Analysis by HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |