Learn More
enQuireBio™ Recombinant Porcine FSH Protein
A cDNA sequence encoding the FSH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 570.00€
Spécification
Nom FSH Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Porcine
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15958748
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11904-100IU
100 IU
131.00€
100 unités
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15968748
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11904-5000IU
5000 IU
570.00€
5000 unités
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15978748
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11904-500IU
500 IU
336.00€
500 unités
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
FSH Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Porcine
Untagged
The FSH was lyophilized with no additives.
Research Use Only
Recombinant Protein
Porcine
MKSLQFCFLF CCWKAICCNS CELTNITITV EKEECNFCIS INTTWCAGYC YTRDLVYKDP ARPNIQKTCT FKELVYETVK VPGCAHHADS LYTYPVATEC HCGKCDSDST DCTVRGLGPS YCSFSEMKE