Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit IGF1 Protein
A cDNA sequence encoding the IGF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 2755.00€
Spécification
Nom IGF1 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Activité biologique IGF-I is biologically active when compared to human IGF-1. The ED50, calculated by the dose -dependent proliferation of human MCF/7 cells is 5 to 25ng/ml in the cell culture mixture dependent on culture conditions. Its activity consists of 30-40 % compared to human IGF-1.
Type de produit Recombinant Protein
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15944628
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10679-10UG
10 μg
131.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15964628
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10679-50UG
50 μg
203.00€
50µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15954628
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10679-1MG
1 mg
2755.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
IGF1 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MTAGPETLCG AELVDALQFV CGDRGFYFNK PTGYGSSSRR APQTGIVDEC CFRSCDLRRL EMYCAPLKP
Greater than 98.0% as determined by:(a) Gel-filtration chromatography under non denaturing conditions. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
IGF-I is biologically active when compared to human IGF-1. The ED50, calculated by the dose -dependent proliferation of human MCF/7 cells is 5 to 25ng/ml in the cell culture mixture dependent on culture conditions. Its activity consists of 30-40 % compared to human IGF-1.
Rabbit
Untagged
The protein was lyophilized from a concentrated (0.5 mg/ml) solution with 0.02% NaHCO3.