Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit MMP 9 Protein
A cDNA sequence encoding the MMP 9 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1450.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 100008993 |
---|---|
Nom | MMP 9 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | MMP9 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15981289
|
enQuireBio™
QP12707-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15971289
|
enQuireBio™
QP12707-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15961289
|
enQuireBio™
QP12707-0.1MG |
100 μg |
1450.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
100008993 | |
Research Use Only | |
MMP9 | |
Rabbit | |
His | |
The MMP-9 solution (0.3 mg/ml) contains 50mM Tris, 150mM NaCl, 10% Glycerol, pH 7.5. |
MMP 9 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
APRRRQPTLVVFPGELRTRLTDRQLAEEYLFRYGYTRVASMHGDSQSLRLPLLLLQKHLSLPETGELDNATLEAMRAPRCGVPDVGKFQTFEGDLKWHHHNITYWIQNYSEDLPRDVIDDAFARAFALWSAVTPLTFTRVYSRDADIVIQFGVAEHGDGYPFDGKDGLLAHAFPPGPGIQGDAHFDDEELWSLGKGVVVPTYFGNADGAPCHFPFTFEGRSYTACTTDGRSDGMAWCSTTADYDTDRRFGFCPSERLYTQDGNADGKPCEFPFIFQGRTYSACTTDGRSDGHRWCATTASYDKDKLYGFCPTRADSTVVGGNSAGELCVFPFVFLGKEYSSCTSEGRRDGRLWCATTSNFDSDKKWGFCPDKGYSLFLVAAHEFGHALGLDHSSVPERLMYPMYRYLEGSPLHEDDVRGIQHLYGPNPNPQPPATTTPEPQPTAPPTACPTWPATVRPSEHPTTSPTGAPSAGPTGPPTASPSAAPTASLDPAEDVCNVNVFDAIAEIGNKLHVFKDGRYWRFSEGSGRRPQGPFLIADTWPALPAKLDSAFEEPLTKKLFFFSGRQVWVYTGASVLGPRRLDKLGLGPEVPHVTGALPRAGGKVLLFGAQRFWRFDVKTQTVDSRSGAPVDQMFPGVPLNTHDVFQYREKAYFCQDRFFWRVSTRNEVNLVDQVGYVSFDILHCPEDENLYFQGLEEQKLISEEDLNSAVDHHHHHH | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |