Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit Prolactin Protein
A cDNA sequence encoding the Prolactin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1970.00€
Spécification
Nom | Prolactin Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Rabbit |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15945358
|
enQuireBio™
QP10850-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15965358
|
enQuireBio™
QP10850-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955358
|
enQuireBio™
QP10850-1MG |
1 mg |
1970.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Prolactin Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Rabbit | |
Untagged | |
The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with 0.0045mM NaHCO3. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDSKWSRRTG SLLLLLVSNL LLCKSTASLP ICPSGAVNCQ VSLRDLFDRA VILSHHIHKL SSEMFNEFDK RYTQGRGFIT KAINSCHTSS LSTPEDKEQA QQIHHEDLLN MVLRVLPSWN DPLYHLVTEV RGMQEAPDAI LSKAIEIEEQ NRRLLEGMEK IVGQVHPGIK ENEIYSVWSG LPSLQMADED ARLFAFYNLL HCLRRDSHKI DNYLKLLKCR IIYDSNC | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by SEC-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |