Learn More
enQuireBio™ Recombinant RABV PhosphoProtein
A DNA sequence encoding the Rabies virus (strain PM) (RABV) Phosphoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
421.00€ - 3590.00€
Spécification
Nom | RABV PhosphoProtein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Symbole de gène(s) | P |
Longueur des protéines | Full Length |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16076850
|
enQuireBio™
QP6952-10UG |
10 μg |
421.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16016860
|
enQuireBio™
QP6952-50UG |
50 μg |
605.00€
50µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16066850
|
enQuireBio™
QP6952-100UG |
100 μg |
1025.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16096850
|
enQuireBio™
QP6952-200UG |
200 μg |
1690.00€
200µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16006860
|
enQuireBio™
QP6952-500UG |
500 μg |
2260.00€
500µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16086850
|
enQuireBio™
QP6952-1MG |
1 mg |
3590.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
RABV PhosphoProtein | |
Not determined. | |
Full Length | |
RABV | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
P | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSKIFVNPSA IRAGLADLEM AEETVDLINR NIEDNQAHLQ GEPIEVDNLP EDMGRLHLDD GKSPNPGEMA KVGEGKYRED FQMDEGEDPS FLFQSYLENV GVQIVRQMRS GERFLKIWSQ TVEEIISYVA VNFPNPPGKS SEDKSTQTTG RELKKETTPT PSQRESQSSK ARMAAQTASG PPALEWSATN EKDDLSVEAE IAHQIAESFS KKYKFPSRSS GILLYNFEQL KMNLDDIVKE AKNVPGVTRL AHDGSKLPLR CVLGWVALAN SKKFQLLVES DKLSKIMQDD LNRYTSC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |