Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rainbow Trout PRL R Protein
A cDNA sequence encoding the PRL R was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 4880.00€
Spécification
Nom | PRL R Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | Activity is determined by the dose-dependant inhibition of Prolactin-stimuled proliferation of Nb2 cells and by high affinity binding of oPLR and other lactogenic hormones. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15985338
|
enQuireBio™
QP10844-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15975338
|
enQuireBio™
QP10844-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15965338
|
enQuireBio™
QP10844-1MG |
1 mg |
4880.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
PRL R Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MMWRDVGVTL ILSLILPVVA QGARHTPPGK PKLTSCRSPD KETFTCWWEA GSDGGRPTTY SLFYHKENSE TVYECPDYHT AGANSCFFNK NETSIWVNYN ITVVATNALG NNFSDPVDVD VVYIVQPHTP ENVTVGVLED EDGPFLRVSW EPPRKADTRS GWITLIYELR VKLEEAEEWE EHRAGQQKMF NNFSLHSGGV YMVQVRCKPD HGFWSEWSTA SYVKVPDYIP RERSMWILIA VFSAFIFLIL TWIITLNRSS VKHCLLPPVP GPKIKGFDQQ LLKKGKPEEV FNSLVVQSFP PRSTDYEDLL VEYLEVYVNE KQELMPEGKD LRDVGCLESK SQSDNDSGRG SCDSHTLLME KCGGVESKDE SSYEEPELLQ GQAGSWERLE RGDSQVVDTP DSSDARVKTW PLVFSPSIHG SSDNHHYGTL EMPKQHSTSE ITYSVPDHLF PTSTSFPHHH HPEYRDSLGE YSEYRHSRSP STGVLYHWEA QHHPQAHSNF NIRNLERQKE ATGFGLPPSR SMEYVEVQKV NQNQLVLKPL SSHGRGPSQV QFGRAVVDYS KVNGVNNDNV LLLQRQREMA EAGQYCDYRE KEGAEAERYP TQQQGKTTKD GPVATQLQES TCLTTSGYVD TVPTMPTF | |
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by SEC-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Activity is determined by the dose-dependant inhibition of Prolactin-stimuled proliferation of Nb2 cells and by high affinity binding of oPLR and other lactogenic hormones. | |
Rainbow Trout | |
Untagged | |
The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with 0.0045mM NaHCO3. |