Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat ACRP30 Protein
A cDNA sequence encoding the ACRP30 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 246253 |
---|---|
Nom | ACRP30 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | Adipoq |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15995658
|
enQuireBio™
QP10948-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15975658
|
enQuireBio™
QP10948-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15985658
|
enQuireBio™
QP10948-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
246253 | |
Research Use Only | |
Adipoq | |
Rat | |
Untagged | |
Filtered (0.4 microm) and lyophilized in 20 mM Tris buffer, 50 mM NaCl, pH 7.5. |
ACRP30 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
GITATEGPGA LVPPPKETCA GWMAGIPGYP GHNGIPGRDG RDGTPGEKGE KGDAGVLGPK GDPGDAGMTG AEGPRGFPGT PGRKGEPGEA AYMYHSAFSV GLETRVTVPN VPIRFTKIFY NQQNHYDGST GKFHCNIPGL YYFSYHITVY MKDVKVSLFK KDKAVLFTYD QYQEKNVDQA SGSMLLHLEV GDQVWLQVYG EGDNNGLYAD NVNDSTFTGF LLYHDTNAAA DYKDDDDK | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |