Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Alkaline Phosphatase / ALPL Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Alkaline Phosphatase / ALPL, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion NP_037191.1
Identification génétique (Entrez) 25586
Nom Alkaline Phosphatase / ALPL Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15906709
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5647-EC-100UG
100 μg
735.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15926709
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5647-EC-1MG
1 mg
3260.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15916709
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5647-EC-10UG
10 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15936709
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5647-EC-200UG
200 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15946709
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5647-EC-500UG
500 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15956709
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5647-EC-50UG
50 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Spécification
NP_037191.1
Alkaline Phosphatase / ALPL Protein
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Rat
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
25586
Research Use Only
Alpl
Recombinant Protein
E. coli
FVPEKEKDPS YWRQQAQETL KNALKLQKLN TNVAKNIIMF LGDGMGVSTV TAARILKGQL HHNTGEETRL EMDKFPFVAL SKTYNTNAQV PDSAGTATAY LCGVKANEGT VGVSAATERT RCNTTQGNEV TSILRWAKDA GKSVGIVTTT RVNHATPSAA YAHSADRDWY SDNEMPPEAL SQGCKDIAYQ LMHNIKDIDV IMGGGRKYMY PKNRTDVEYE LDEKARGTRL DGLDLISIWK SFKPRHKHSH YVWNRTELLA LDPSRVDYLL GLFEPGDMQY ELNRNNLTDP SLSEMVEVAL RILTKNPKGF FLLVEGGRID HGHHEGKAKQ ALHEAVEMDE AIGKAGTMTS QKDTLTVVTA DHSHVFTFGG YTPRGNSIFG LAPMVSDTDK KPFTAILYGN GPGYKVVDGE RENVSMVDYA HNNYQAQSAV PLRHETHGGE DVAVFAKGPM AHLLHGVHEQ NYIPHVMAYA SCIGANLDHC AWAS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.