Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Apolipoprotein A-V Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Apolipoprotein A-V, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion NP_001264193.1
Identification génétique (Entrez) 140638
Nom Apolipoprotein A-V Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not determined.
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15946819
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5663-EC-100UG
100 μg
735.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15966819
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5663-EC-1MG
1 mg
3260.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15956819
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5663-EC-10UG
10 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15976819
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5663-EC-200UG
200 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15986819
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5663-EC-500UG
500 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15996819
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP5663-EC-50UG
50 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Spécification
NP_001264193.1
Apolipoprotein A-V Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details). of Isoform 3
Rat
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
140638
Research Use Only
Apoa5
Recombinant Protein
E. coli
RKSFWEYFGQ NSQGKGMMGQ QQKLAQESLK GSLEQDLYNM NNFLEKLGPL REPGKEPPRL AQDPEGIRKQ LQQELEEVST RLEPYMAAKH QQVGWNLEGL RQQLKPYTVE LMEQVGLSVQ DLQEQLRMVG KGTKAQLLGG VDEAMSLLQD MQSRVLHHTD RVKELFHPYA ERLVTGIGHH VQELHRSVAP HAVASPARLS RCVQTLSHKL TRKAKDLHTS IQRNLDQLRD ELSTFIRVST DGADNRDSLD PQALSDEVRQ RLQAFRHDTY LQIAAFTQAI DQETEEIQHQ LAPPPPSHSA FAPELGHSDS NKALSRLQSR LDDLWEDIAY GLHDQGHSQN NPEGHSG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.