Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CALB1 Protein
A cDNA sequence encoding the CALB1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3625.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 83839 |
---|---|
Nom | CALB1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | Calb1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15926638
|
enQuireBio™
QP11257-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15936638
|
enQuireBio™
QP11257-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15916638
|
enQuireBio™
QP11257-100UG |
100 μg |
3625.00€
100µg |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
83839 | |
Research Use Only | |
Calb1 | |
Rat | |
Untagged | |
The protein was lyophilized from a concentrated solution (1 mg/ml) containing 50mM NaHCO3. |
CALB1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAESHLQSSL ITASQFFEIW LHFDADGSGY LEGKELQNLI QELLQARKKA GLELSPEMKT FVDQYGQRDD GKIGIVELAH VLPTEENFLL LFRCQQLKSC EEFMKTWRKY DTDHSGFIET EELKNFLKDL LEKANKTVDD TKLAEYTDLM LKLFDSNNDG KLELTEMARL LPVQENFLLK FQGIKMCGKE FNKAFELYDQ DGNGYIDENE LDALLKDLCE KNKQELDINN ISTYKKNIMA LSDGGKLYRT DLALILSAGD N | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |