Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CAMK4 / CaMKIV Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) CAMK4 / CaMKIV, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_036859.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 25050 |
Nom | CAMK4 / CaMKIV Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15917509
|
enQuireBio™
QP5752-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937509
|
enQuireBio™
QP5752-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15927509
|
enQuireBio™
QP5752-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15947509
|
enQuireBio™
QP5752-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15957509
|
enQuireBio™
QP5752-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15967509
|
enQuireBio™
QP5752-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_036859.2 | |
CAMK4 / CaMKIV Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
25050 | |
Research Use Only | |
Camk4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLKVTVPSCP SSPCSSVTSS TENLVPDYWI DGSKRDPLSD FFEVESELGR GATSIVYRCK QKGTQKPYAL KVLKKTVDKK IVRTEIGVLL RLSHPNIIKL KEIFETPTEI SLVLELVTGG ELFDRIVEKG YYSERDAADA VKQILEAVAY LHENGIVHRD LKPENLLYAT PAPDAPLKIA DFGLSKIVEH QVLMKTVCGT PGYCAPEILR GCAYGPEVDM WSVGIITYIL LCGFEPFYDE RGDQFMFRRI LNCEYYFISP WWDEVSLNAK DLVKKLIVLD PKKRLTTFQA LQHPWVTGKA ANFVHMDTAQ KKLQEFNARR KLKAAVKAVV ASSRLGSASS SHTNIQESNK ASSEAQPAQD GKDKTDPLEN KMQAGDHEAA KAAADETMKL QSEEVEEEEG VKEEEEEEEE EEETSRMVPQ EPEDRLETDD QEMKRNSEET LKSVEEEMDP KAEEEAAAVG LGVPPQQDAI LPEY | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |