Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CD74 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) CD74, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_037201.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 25599 |
Nom | CD74 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15927829
|
enQuireBio™
QP5796-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15947829
|
enQuireBio™
QP5796-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937829
|
enQuireBio™
QP5796-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15957829
|
enQuireBio™
QP5796-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15967829
|
enQuireBio™
QP5796-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15977829
|
enQuireBio™
QP5796-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_037201.1 | |
CD74 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
25599 | |
Research Use Only | |
Cd74 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QQQGRLDKLT VTSQNLQLEN LRMKLPKSAK PVSPMRMATP LLMRPLSMDN MLQAPVKNVT KYGNMTQDHV MHLLTKSGPV NYPQLKGSFP ENLKHLKNSM NGLDWKVFES WMKQWLLFEM SKNSLEEKQP TQTPPKVLTK CQEEVSHIPD VHPGAFRPKC DENGNYMPLQ CHGSTGYCWC VFPNGTEVPH TKSRGRHNCS EPLDMEDPSS GLGVTKQDMG QMFL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |