Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CDNF Protein
A cDNA sequence encoding the CDNF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | CDNF Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | CDNF Rat is able to enhance neurite outgrowth of E16-E18 rat embryonic cortical neurons when immobilized at 5-25 microg/mL on a nitrocellulose-coated microplate. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15934218
|
enQuireBio™
QP10549-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15924218
|
enQuireBio™
QP10549-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15914218
|
enQuireBio™
QP10549-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CDNF Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QGLEAGVRSR ADCEVCKEFL NRFYNSLLTR GIDFSVDTIE EELISFCADT KGKENRLCYY LGATKDSATK ILGEVTRPMS VHMPTVKICE KLKKMDSQIC ELKYEKKLDL ESVDLWKMRV AELKQILHSW GEECRACAEK HDYVNLIKEL APKYVETRPQ TEL | |
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
CDNF Rat is able to enhance neurite outgrowth of E16-E18 rat embryonic cortical neurons when immobilized at 5-25 microg/mL on a nitrocellulose-coated microplate. | |
Rat | |
Untagged | |
CDNF protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1xPBS, pH 7.4. |