Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CNTFR Protein
A cDNA sequence encoding the CNTFR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | CNTFR Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Rat |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15957378
|
enQuireBio™
QP11475-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15947378
|
enQuireBio™
QP11475-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937378
|
enQuireBio™
QP11475-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CNTFR Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Rat | |
His | |
CNTFR protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
QKHSPQEAPH VQYERLGTDV TLPCGTASWD AAVTWRVNGT DLAPDLLNGS QLILRSLELG HSGLYACFHR DSWHLRHQVL LHVGLPPREP VLSCRSNTYP KGFYCSWHLS APTYIPNTFN VTVLHGSKMM VCEKDPALKN RCHIRYMHLF STIKYKVSIS VSNALGHNTT AITFDEFTIV KPDPPENVVA RPVPSNPRRL EVTWQTPSTW PDPESFPLKF FLRYRPLILD QWQHVELSNG TAHTITDAYA GKEYIIQVAA KDNEIGTWSD WSVAAHATPW TEEPRHLTTE AQAPETTTST TSSLAPPPTT KICDPGELSS LEHHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |