missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Ephrin-A1 / EFNA1 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Ephrin-A1 / EFNA1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_446051.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 94268 |
Nom | Ephrin-A1 / EFNA1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15948979
|
enQuireBio™
QP5964-YE-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15968979
|
enQuireBio™
QP5964-YE-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15958979
|
enQuireBio™
QP5964-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15978979
|
enQuireBio™
QP5964-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15988979
|
enQuireBio™
QP5964-YE-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15998979
|
enQuireBio™
QP5964-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_446051.2 | |
Ephrin-A1 / EFNA1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
94268 | |
Research Use Only | |
EFNA1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
ADRHIVFWNS SNPKFREEDY TVHVQLNDYL DIICPHYEDD SVADAAMERY TLYMVEHQEY VTCEPQSKDQ VRWKCNQPSA KHGPEKLSEK FQRFTPFTLG KEFKEGHSYY YISKPIYHQE TQCLKLKVTV NGKITHSPHA HANPQEKRLQ ADDPEVQVLH SIGHS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |