Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat GHBP Protein
A cDNA sequence encoding the GHBP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | GHBP Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Rat |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15928958
|
enQuireBio™
QP11967-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15908958
|
enQuireBio™
QP11967-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15918958
|
enQuireBio™
QP11967-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
GHBP Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Rat | |
His | |
GHBP protein solution (0.5 mg/ml) contains phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
FPGSGATPAT LGKASPVLQR INPSLRESSS GKPRFTKCRS PELETFSCYW TEGDDHNLKV PGSIQLYYAR RIAHEWTPEW KECPDYVSAG ANSCYFNSSY TSIWIPYCIK LTTNGDLLKE KCFTVDEIVQ PDPPIGLNWT LLNISLPGIR GDIQVSWQPP PSADVLKGWI ILEYEIQYKE VNETKWKTMS PIWSTSVPLY SLRLDKEHEV RVRSRQRSFE KYSEFSEVLR VTFPQMDTLA ACEEDFRLEH HHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |