Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat HB-EGF Protein
A cDNA sequence encoding the HB-EGF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 2175.00€
Spécification
Nom | HB-EGF Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Rat |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15934568
|
enQuireBio™
QP10663-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15954568
|
enQuireBio™
QP10663-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15944568
|
enQuireBio™
QP10663-1MG |
1 mg |
2175.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
HB-EGF Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Rat | |
Untagged | |
The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution containing 1xPBS pH 7.4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
DLEGTDLDLF KVAFSSKPQA LATPGKEKNG KKKRKGKGLG KKRDPCLKKY KDYCIHGECR YLKELRIPSC HCLPGYHGQR CHGLTL | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |