Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL 21 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 21 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 6790.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 365769 |
---|---|
Nom | IL 21 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | Il21 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15974908
|
enQuireBio™
QP10702-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15954908
|
enQuireBio™
QP10702-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15964908
|
enQuireBio™
QP10702-1MG |
1 mg |
6790.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
365769 | |
Research Use Only | |
Il21 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
HKSSPQRPDH LLIRLRHLMD IVEQLKIYEN DLDPELLTAP QDVKGQCEHE AFACFQKAKL KPSNTGNNKT FINDLLAQLR RRLPAKRTGN KQRHMAKCPS CDLYEKKTPK EFLERLKWLL QKMIHQHLS | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
IL 21 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The biological activity is measured by its ability to proliferate activated B cells. | |
Rat | |
Untagged | |
Rat IL-21 was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |