missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL 7 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 6790.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 25647 |
---|---|
Nom | IL 7 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | Il7 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15914968
|
enQuireBio™
QP10720-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15994958
|
enQuireBio™
QP10720-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15904968
|
enQuireBio™
QP10720-1MG |
1 mg |
6790.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
25647 | |
Research Use Only | |
Il7 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
DCHIKDKDGK AFGSVLMISI NQLDKMTGTD SDCPNNEPNF FKKHLCDDTK EAAFLNRAAR KLRQFLKMNI SEEFNDHLLR VSDGTQTLVN CTSKEEKTIK EQKKNDPCFL KRLLREIKTC WNKILKGSI | |
Greater than 98.0% as determined by SDS-PAGE. |
IL 7 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The ED50 was determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of murine 2E8 cells is less than 0.2ng/ml, corresponding to a specific activity of >5,000,000IU/mg. | |
Rat | |
Untagged | |
Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |