Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat ITGB1 / Integrin beta-1 / CD29 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) ITGB1 / Integrin beta-1 / CD29, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_058718.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 24511 |
Nom | ITGB1 / Integrin beta-1 / CD29 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16091860
|
enQuireBio™
QP6242-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16011870
|
enQuireBio™
QP6242-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16001870
|
enQuireBio™
QP6242-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16021870
|
enQuireBio™
QP6242-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16031870
|
enQuireBio™
QP6242-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16041870
|
enQuireBio™
QP6242-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_058718.2 | |
ITGB1 / Integrin beta-1 / CD29 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Rat | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
24511 | |
Research Use Only | |
Itgb1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QTDKNRCLKA NAKSCGECIQ AGPNCGWCTN TTFLQEGMPT SARCDDLEAL KKKGCHPSDI ENPRGSQTIK KNKNVTNRSK GMAEKLRPED ITQIQPQQLL LKLRSGEPQK FTLKFKRAED YPIDLYYLMD LSYSMKDDLE NVKSLGTDLM NEMRRITSDF RIGFGSFVEK TVMPYISTTP AKLRNPCTSE QNCTSPFSYK NVLSLTDRGE FFNELVGQQR ISGNLDSPEG GFDAIMQVAV CGSLIGWRNV TRLLVFSTDA GFHFAGDGKL GGIVLPNDGQ CHLENNVYTM SHYYDYPSIA HLVQKLSENN IQTIFAVTEE FQPVYKELKN LIPKSAVGTL SGNSSNVIQL IIDAYNSLSS EVILENSKLP DGVTINYKSY CKNGVNGTGE NGRKCSNISI GDEVQFEISI TANKCPNKES ENQLKLNPLG FTEEVEVVLQ FICKCNCQSH GIPASPKCHE GNGTFECGAC RCNEGRVGRH CECSTDEVNS EDMDAYCRKE NSSEICSNNG ECVCGQCVCR KRENTNEIYS GKFCECDNFN CDRSNGLICG GNGVCRCRVC ECYPNYTGSA CDCSLDTVPC VATNGQICNG RGICECGACK CTDPKFQGPT CETCQTCLGV CAEHKECVQC RAFNKGEKKD TCAQECSHFN LTKVESREKL PQPVQVDPVT HCKEKDIDDC WFYFTYSVNS KGEAHVHVVE TPDCPTGPD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |