Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat LIF Protein
A cDNA sequence encoding the LIF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 60584 |
---|---|
Nom | LIF Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | Lif |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15935118
|
enQuireBio™
QP10771-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15915118
|
enQuireBio™
QP10771-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15925118
|
enQuireBio™
QP10771-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
60584 | |
Research Use Only | |
Lif | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SPLPITPVNA TCAIRHPCHG NLMNQIKSQL AQLNGSANAL FISYYTAQGE PFPNNVDKLC APNMTDFPPF HANGTEKTKL VELYRMVTYL GASLTNITWD QKNLNPTAVS LQIKLNATTD VMRGLLSSVL CRLCNKYHVG HVDVPCVPDN SSKEAFQRKK LGCQLLGTYK QVISVLAQAF | |
Greater than 96.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
LIF Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The activity of rat LIF is determined by the ability to induce differentiation of M1 myeloid leukemic cells. The minimum detectable concentration of rat LIF in this assay is 0.5ng/mL. | |
Rat | |
Untagged | |
LIF Rat was lyophilized from 0.2microm filtered concentrated solution in 1xPBS, pH 7.4. |