Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat M-CSF / CSF-1 Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 7105.00€
Spécification
Nom | M-CSF / CSF-1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | CSF1 |
Activité biologique | Rat M-CSF / CSF-1 induces NFS-60 cell proliferation (typical ED50 is ? 2 ng/ml). |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15946329
|
enQuireBio™
QP5518-1UG |
1 μg |
107.00€
1µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15926329
|
enQuireBio™
QP5518-10UG |
10 μg |
252.00€
10µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15916329
|
enQuireBio™
QP5518-100UG |
100 μg |
940.00€
100µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15956329
|
enQuireBio™
QP5518-500UG |
500 μg |
4325.00€
500µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15936329
|
enQuireBio™
QP5518-1MG |
1 mg |
7105.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
M-CSF / CSF-1 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Rat M-CSF / CSF-1 induces NFS-60 cell proliferation (typical ED50 is ? 2 ng/ml). | |
Rat | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
Research Use Only | |
CSF1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEVSEHCSHM IGNGHLQILQ QLIDSQMETA CLIEYKFVDQ EQLDDPVCYL KKAFVLVQVI IEETMRFKDN TPNANATERL QELSMKLNSC FIKDYKEQNE ACVQTYKESP LRLLEKIKNF FNETKNFLEK DWNIFSKNCN DSLAKCSSRD VVTKP | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |