Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Midkine Protein
A cDNA sequence encoding the Midkine was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | Midkine Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human neutrophils is in a concentration range of 10-100 ng/ml. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15975168
|
enQuireBio™
QP10787-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15965168
|
enQuireBio™
QP10787-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955168
|
enQuireBio™
QP10787-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Midkine Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VAKKKDKVKK GSECSEWTWG PCTPSSKDCG MGFREGTCGA QTQRIHCKVP CNWKKEFGAD CKYKFESWGA CDGSTGTKAR QGTLKKARYN AQCQETIRVT KPCTSKTKSK AKAKKGKGKD | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human neutrophils is in a concentration range of 10-100 ng/ml. | |
Rat | |
Untagged | |
Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1xPBS, pH 7.4. |