Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat OSM Protein
A cDNA sequence encoding the OSM was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7030.00€
Spécification
Nom | OSM Protein |
---|---|
Type de produit | Recombinant Protein |
Marqueur de protéine | Untagged |
Espèces hôtes | E. coli |
Réactivité croisée | Rat |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15925218
|
enQuireBio™
QP10802-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Expédition estimée: 02-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15905218
|
enQuireBio™
QP10802-10UG |
10 μg |
205.00€
10µg |
Expédition estimée: 02-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15915218
|
enQuireBio™
QP10802-1MG |
1 mg |
7030.00€
1mg |
Expédition estimée: 02-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Spécification
OSM Protein | |
Untagged | |
Rat | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KRGCSSSSPK LLSQLKSQAN ITGNTASLLE PYILHQNLNT LTLRAACTEH PVAFPSEDML RQLSKPDFLS TVHATLGRVW HQLGAFRQQF PKIQDFPELE RARQNIQGIR NNVYCMARLL HPPLEIPEPT QADSGTSRPT TTAPGIFQIK IDSCRFLWGY HRFMGSVGRV FEEWGDGSRR SR RHSPLWAW LKGDHRIRPS RSSQSAMLRS LVPR |