Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Procalcitonin Protein
A cDNA sequence encoding the Procalcitonin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | Procalcitonin Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Rat |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15962669
|
enQuireBio™
QP13154-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15942669
|
enQuireBio™
QP13154-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15952669
|
enQuireBio™
QP13154-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Procalcitonin Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Rat | |
His | |
Procalcitonin was filtered (0.4microm) and lyophilized in 20mM TRIS and 50mM NaCl, pH 8.0. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHASVPLRSTLESS PGMATLSEEE ARLLAALVQN YMQMKVRELE QEEEQEAEGS SLDSPRSKRC GNLSTCMLGT YTQDLNKFHT FPQTSIGVGA PGKKRDMAKD LETNHHPYFG N | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |