missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Prolactin / PRL Protein
Recombinant Protein
1110.00€ - 1885.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_036761.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 24683 |
Nom | Prolactin / PRL Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15916279
|
enQuireBio™
QP5505-500UG |
500 μg |
1110.00€
500µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15906279
|
enQuireBio™
QP5505-1MG |
1 mg |
1885.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_036761.1 | |
Prolactin / PRL Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Rat Prolactin / PRL induces NB2-11 cell proliferation (typical ED50 is ? 0.1 ng/ml). | |
Rat | |
Untagged | |
20 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
24683 | |
Research Use Only | |
PRL | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLPVCSGGDC . QTPLPELFD R. VVMLSHYI HT. LYTDMFI EFD. KQYVQD REFI. AKAIN DCPTS. SLAT PEDKEQ. AQK VPPEVLLNLI LSLVHSW. ND PLFQLITG. L GGIHEAPDA. IISRAKEIEE . QNKRLLEGI E. KIISQAYP EA. KGNEIYL VWS. QLPSLQ GVDE. ESKDL AFYNNIRCLR RDSHK. VDNY LKFLRC. QIV HKNNC | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |