Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat RAP Protein
A cDNA sequence encoding the RAP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 4060.00€
Spécification
Nom | RAP Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Rat |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15963019
|
enQuireBio™
QP13264-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15953019
|
enQuireBio™
QP13264-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15943019
|
enQuireBio™
QP13264-1MG |
1 mg |
4060.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
RAP Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Rat | |
His | |
The protein (1 mg/ml) was lyophilized after from a sterile solution containing TBS pH 7.5, 0.1% BSA and 0.09% NaN3. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAPLRDRVSTLPRLQLLVLLLLPLLLVPQPIAGHGGKYSREKNEPEMAAKRESGEEFRME KLNQLWEKAKRLHLSPVRLAELHSDLKIQERDELNWKKLKVEGLDGDGEKEAKLVHNLNV ILARYGLDGRKDTQTVHSNALNEDTQDELGDPRLEKLWHKAKTSGKFSSEELDKLWREFL HYKEKIHEYNVLLDTLSRAEEGYENLLSPSDMTHIKSDTLASKHSELKDRLRSINQGLDR LRKVSHQGYGPATEFEEPRVIDLWDLAQSANFTEKELESFREELKHFEAKIEKHNHYQKQ LEISHQKLKHVESIGDPEHISRNKEKYVLLEEKTKELGYKVKKHLQDLSSRVSRARHNEL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |