Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat SerpinB2 / PAI-2 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) SerpinB2 / PAI-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_067728.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 60325 |
Nom | SerpinB2 / PAI-2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16004970
|
enQuireBio™
QP6669-YE-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16044970
|
enQuireBio™
QP6669-YE-500UG |
500 μg |
2100.00€
500µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16014970
|
enQuireBio™
QP6669-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16034970
|
enQuireBio™
QP6669-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16054970
|
enQuireBio™
QP6669-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16024970
|
enQuireBio™
QP6669-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_067728.1 | |
SerpinB2 / PAI-2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
60325 | |
Research Use Only | |
Serpinb2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MEELSMANTM FALNLLKQIE QSNSTQNIFI SPWSISSTLA IVFLGAQANT EEQMAKVLNF DKIGSYDLTP GNPENFHGCD FAQHIQRDNY PVAILQAQAR DKIHSAFSSL SSTINTPRLG DYLLESANKL FGEKSARFKE EYIQRCKKYY STEPEAVDFL ECANEARKKI NSWVKTQTKG EIPNLLPEGS VDEDTKMVLV NTIYFKGRWK TPFQKRLNGL YPFRVNLNES KPVQMMYLRE KLNIGYIKDL KTQILELPYI GNISMFLLLP DEIEDSSTGL EMLEREINFD NFNKWISKET LDEDDVLVYI PKFKLAQNYE LKPILQRMGM EDAFNKGKAD FSGMSESNDL FLSEVFHQAT VDVNEEGTVA AGGTGAVMTG RTGHGGPQFV ADHPFLFFIM NNITRTILFV GRFSSP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |