Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rhesus Macaque IL 16 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 16 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 6790.00€
Spécification
Nom | IL 16 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | Fully biologically active when compared to standard. Determined by its ability to chemoattract human CD4+ T-Lymphocytes using a concentration range of 50.0-100.0ng/ml corresponding to a Specific Activity of 10,000-20,000IU/mg. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15934678
|
enQuireBio™
QP10694-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15914678
|
enQuireBio™
QP10694-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15924678
|
enQuireBio™
QP10694-1MG |
1 mg |
6790.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
IL 16 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SAASASAASD VSVESSAEAT VYTVTLEKMS AGLGFSLEGG KGSLHGDKPL TINRIFKGAA SEQSETIQPG DEILQLAGTA MQGLTRFEAW NIIKALPDGP VTIVIRRKSL QPKETTAAAD S | |
Greater than 98.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Fully biologically active when compared to standard. Determined by its ability to chemoattract human CD4+ T-Lymphocytes using a concentration range of 50.0-100.0ng/ml corresponding to a Specific Activity of 10,000-20,000IU/mg. | |
Rhesus Macaque | |
Untagged | |
Lyophilized from a 0.2?m filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |