Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rubella Virus Rubella Capsid Protein
A cDNA sequence encoding the Rubella Capsid was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
228.00€ - 1450.00€
Spécification
Nom | Rubella Virus Rubella Capsid Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | ubella Virus |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15953359
|
enQuireBio™
QP13372-100UG |
100 μg |
228.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15973359
|
enQuireBio™
QP13372-500UG |
500 μg |
870.00€
500µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15963359
|
enQuireBio™
QP13372-1MG |
1 mg |
1450.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Rubella Virus Rubella Capsid Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
ubella Virus | |
GST | |
Rubella protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
25mM Tris-HCl pH 8.0, 10mM glutation, 0.2% sarcosyl and 50% glycerol. |