Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Foldase protein PrsA Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain COL) Foldase protein PrsA, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | WP_000782121.1 |
---|---|
Nom | S. aureus Foldase protein PrsA Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Symbole de gène(s) | prsA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16090091
|
enQuireBio™
QP7670-EC-100UG |
100 μg |
940.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16010101
|
enQuireBio™
QP7670-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16000101
|
enQuireBio™
QP7670-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16020101
|
enQuireBio™
QP7670-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16030101
|
enQuireBio™
QP7670-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16040101
|
enQuireBio™
QP7670-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
WP_000782121.1 | |
Research Use Only | |
prsA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
CGASATDSKE NTLISSKAGD VTVADTMKKI GKDQIANASF TEMLNKILAD KYKNKVNDKK IDEQIEKMQK QYGGKDKFEK ALQQQGLTAD KYKENLRTAA YHKELLSDKI KISDSEIKED SKKASHILIK VKSKKSDKEG LDDKEAKQKA EEIQKEVSKD PSKFGEIAKK ESMDTGSAKK DGELGYVLKG QTDKDFEKAL FKLKDGEVSE VVKSSFGYHI IKADKPTDFN SEKQSLKEKL VDQKVQKNPK LLTDAYKDLL KEYDVDFKDR DIKSVVEDKI LNPEKLKQGG AQGGQSGMSQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
S. aureus Foldase protein PrsA Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
S. aureus | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |