Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Serine-aspartate repeat-containing protein 1
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain Mu50 / ATCC 700699) Serine-aspartate repeat-containing protein E, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | WP_000610237.1 |
---|---|
Nom | S. aureus Serine-aspartate repeat-containing protein 1 |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Symbole de gène(s) | sdrE |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16011691
|
enQuireBio™
QP7933-EC-100UG |
100 μg |
940.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16031691
|
enQuireBio™
QP7933-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16021691
|
enQuireBio™
QP7933-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16041691
|
enQuireBio™
QP7933-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16051691
|
enQuireBio™
QP7933-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16061691
|
enQuireBio™
QP7933-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
WP_000610237.1 | |
Research Use Only | |
sdrE | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AENTSTENAK QDDATTSDNK EVVSETENNS TTENDSTNPI KKETNTDSQP EAKEESTTSS TQQQQNNVTA TTETKPQNIE KENVKPSTDK TATEDTSVIL EEKKAPNYTN NDVTTKPSTS EIQTKPTTPQ ESTNIENSQP QPTPSKVDNQ VTDATNPKEP VNVSKEELKN NPEKLKELVR NDNNTDRSTK PVATAPTSVA PKRLNAKMRF AVAQPAAVAS NNVNDLITVT KQTIKVGDGK DNVAAAHDGK DIEYDTEFTI DNKVKKGDTM TINYDKNVIP SDLTDKNDPI DITDPSGEVI AKGTFDKATK QITYTFTDYV DKYEDIKARL TLYSYIDKQA VPNETSLNLT FATAGKETSQ NVSVDYQDPM VHGDSNIQSI FTKLDENKQT IEQQIYVNPL KKTATNTKVD IAGSQVDDYG NIKLGNGSTI IDQNTEIKVY KVNPNQQLPQ SNRIYDFSQY EDVTSQFDNK KSFSNNVATL DFGDINSAYI IKVVSKYTPT SDGELDIAQG TSMRTTDKYG YYNYAGYSNF IVTSNDTGGG DGTVKPEEK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
S. aureus Serine-aspartate repeat-containing protein 1 | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
S. aureus | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |