missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Sheep GHRH Protein
A DNA sequence encoding the Ovis aries (Sheep) GHRH, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3260.00€
Spécification
Nom | GHRH Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Symbole de gène(s) | GHRH |
Longueur des protéines | Full Length |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15949849
|
enQuireBio™
QP6084-EC-100UG |
100 μg |
940.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15969849
|
enQuireBio™
QP6084-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15959849
|
enQuireBio™
QP6084-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15979849
|
enQuireBio™
QP6084-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15989849
|
enQuireBio™
QP6084-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15999849
|
enQuireBio™
QP6084-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
GHRH Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Sheep | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
GHRH | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
YADAIFTNSY RKILGQLSAR KLLQDIMNRQ QGERNQEQGA KVRL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |