Learn More
enQuireBio™ Recombinant Sheep IL10 / Interleukin-10 Protein
A DNA sequence encoding the Ovis aries (Sheep) IL10 / Interleukin-10, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001009327.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 443342 |
Nom | IL10 / Interleukin-10 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16028701
|
enQuireBio™
QP9777-YE-100UG |
100 μg |
1050.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16068701
|
enQuireBio™
QP9777-YE-500UG |
500 μg |
2535.00€
500µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16038701
|
enQuireBio™
QP9777-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16058701
|
enQuireBio™
QP9777-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16078701
|
enQuireBio™
QP9777-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16048701
|
enQuireBio™
QP9777-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001009327.1 | |
IL10 / Interleukin-10 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Sheep | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
443342 | |
Research Use Only | |
IL10 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
SRDASTLSDS SCTHFPASLP HMLRDVRAAF GKVKTFFQMK DQLNSMLLTQ SLLDDFKGYL GCQALSEMIQ FYLEEVMPQA ENHGPDIKEH VNSLGEKLKT LRLRLRRCHR FLPCENKSKA VEQVKRVFNM LQERGVYKAM SEFDIFINYI ESYMTTKM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |